Stampa…
Bottiglie per terreni, quadrate, sterili, WHEATON®
Fornitore: DWK Life Sciences
219975
215-8320EA 366 EUR
215-8320
Bottiglie per terreni, quadrate, sterili, WHEATON®
Bottiglie Flaconi per colture cellulari
Bottiglia in PET con tappo in PE.
  • Testati per un'eccellente stabilità del pH, durata della temperatura, efficienza di clonaggio e citotossicità
  • Il bordo salvagoccia consente di versare i liquidi in modo più facile, rapido e pulito
  • Le graduazioni stampate consentono l'individuazione immediata del volume
  • Leggere per una maggiore economia nel trasporto e nella manipolazione
  • 20% di volume al di sopra del liquido per additivi
Questi flaconi salvaspazio offrono la stessa trasparenza del vetro e la resistenza della plastica.
Informazioni per l'ordine: More Product Information