Stampa…
Spruzzette, a collo stretto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 33.8 EUR
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Spruzzette, a collo stretto, Nalgene®
Bottiglie Spruzzette
LDPE, trasparente con canula contagocce in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a +80 °C
  • Tappo e stelo sagomati e monopezzo, per prestazioni a tenuta ermetica
Economiche, morbide e semplici da premere. Per utilizzi con soluzioni generiche quali acqua, sapone, acidi e alcali diluiti. È possibile tagliare la punta di erogazione per ottenere un flusso maggiore.