Stampa…
Flaconi a collo largo con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2120-0005 2120-0010 2121-0005 2121-0010
215-7351EA 26.1 EUR
215-7351 215-7352 215-7361 215-1281
Flaconi a collo largo con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, traslucido con tappo a vite in PP oppure PPCO, traslucido con tappo a vite in PP.
  • HDPE: Buona resistenza ai prodotti chimici, resistenza termica fino a 120 °C
  • PPCO: Ottima resistenza ai prodotti chimici, resistenza termica fino ai 121 °C, sterilizzabili in autoclave
  • Apertura particolarmente ampia
Bottiglie multiuso per una vasta gamma di applicazioni. Non protette contro le fuoriuscite di liquidi.
These high-density, polyethylene bottles are good for use in the freezer to −100 °C (−148 °F). Chemical-resistant HDPE is compatible with a wideMore Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement