Stampa…
Spruzzette, Tracker, con tappo codificato a colori, Azlon®
Fornitore: SciLabware
WTR250VT WTR500VT
215-3287EA 49.6 EUR
215-3287 215-3289
Spruzzette, Tracker, con tappo codificato a colori, Azlon®
Bottiglie Spruzzette
LDPE semitrasparente.
  • Esclusiva area di scrittura cancellabile
  • Set di etichette COSHH in dotazione
  • Versione con tappo di sfiato vapore DripLok® disponibile per la massima sicurezza quando si lavora con solventi volatili
Spruzzetta ideata con riquadri di etichettatura per garantire la massima tracciabilità. Conforme agli standard industriali, compresi quelli richiesti dall'ente Clinical Pathology Accreditation. Campi di tracciamento: contenuto del flacone, date del primo uso e scadenza, numero di lotto, informazione COSHH, preparatore e data diMore Product Information