Stampa…
Bottiglie a collo stretto, tipo Boston, rotonde, PPCO, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
312006-0016 312006-0032 312006-0002 312006-0001 312006-0004 312006-0008
215-2572EA 520 EUR
215-2572 215-2573 215-2568 215-2564 215-2569 215-2570
Bottiglie a collo stretto, tipo Boston, rotonde, PPCO, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable with or without contents
  • Robust, leakproof
Ideal for storing and shipping liquids.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904