Stampa…
Tappo a vite per flaconi da laboratorio GLS 80®, a rilascio rapido, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1112716 1160166 1165888 1167307 1152921
215-1788EA 49.6 EUR
215-1788 215-2085 215-2292 215-2293 215-3999
Tappo a vite per flaconi da laboratorio GLS 80®, a rilascio rapido, DURAN®
Ghiere Tappi per bottiglie
PP, blu.
Con labbro di tenuta
Resistenza termica fino a 140 °C, autoclavabile
Il design facile da usare con filettatura speciale richiede meno di due giri per l'apertura o la chiusura
È inoltre disponibile un dispensatore in PP (blu) che consente di utilizzare il flacone senza sporcare e senza gocciolamenti
Composto PSU, bianco
Con guarnizione rivestita in PTFE. Il materiale utilizzato è un composto speciale a base di poliarilsolfone. Di conseguenza, le proprietà chimiche, termiche e meccaniche del materiale sono notevolmente migliori e soddisfano le esigenze dei laboratori. LaMore Product Information