Stampa…
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Fornitore: DWK Life Sciences
211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 214 EUR
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Fiasche Matracci filtranti
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Fino a 2000 ml in vetreria tipo Erlenmeyer, da vetreria tipo flaconi da 3000 ml
  • Raccordo a oliva per tubo flessibile di Ø 11 mm
Resistente al vuoto.
ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certificazioni: ISO 6556 (Formato Erlenmeyer)
DIN 12475 (Formato bottiglia)