Stampa…
Shipping tubes, with screw cap
Fornitore: SEMADENI
1663
215-0221EA 374 EUR
215-0221
Shipping tubes, with screw cap
Tubi Provette
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904