Stampa…
Matracci di Erlenmeyer, monouso, con tappo ventilato, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4116-2000 4116-1000 4116-0500 4116-0250 4116-0125 4115-2000 4115-1000 4115-0500 4115-0250 4115-0125
214-7215EA 175 EUR
214-7215 214-7214 214-7213 214-7212 214-7211 214-7210 214-7209 214-7208 214-7207 214-7206
Matracci di Erlenmeyer, monouso, con tappo ventilato, Nalgene®
Fiasche Beute
PETG, trasparenti con tappo a vite in HDPE blu con sfiato, fondo piatto o a spirale.
  • Matracci monouso sterili per ridurre la possibilità di contaminazioni crociate
  • Graduazioni in rilievo
  • Matracci di durata a magazzino di cinque anni, 10⁻⁶ SAL, apirogeni e non citotossici
Ideali per agitatori e colture cellulari in sospensione, preparazione e conservazione di terreni per microbiologia. Il tappo in HDPE con membrana in PTFE idrofobica da 0,2 µm per lo scambio sterile di gas.
Confezione: Confezionate individualmente per un facile stoccaggio ed utilizzo
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement