Stampa…
VWR®, Matracci di Erlenmeyer
Fornitore: VWR Collection
214-1130EA 60.3 EUR
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Matracci di Erlenmeyer
Fiasche Beute
Vetro borosilicato 3.3, trasparente.
  • Collo stretto o largo, con bordo bordato
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Espansione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Un'alternativa economica per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio. I palloni hanno un bordo svasato con marcature per la graduazione approssimativa del volume e un'area di etichettatura bianca.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certificazioni: ISO 1773 (collo stretto), DINMore Product Information