Stampa…

Alluminio ossido, fase γ per metallografia, calcinato

Fornitore: VWR Chemicals

20988.292EA 0 EUR
20988.292
Alluminio ossido, fase γ per metallografia, calcinato
Alluminio ossido, fase γ
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR