Stampa…

Etanolo assoluto ≥99.5%, GPR RECTAPUR®

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

20820.362EA 92.4 EUR
20820.362 20820.464 20820.464DP 20820.362DP
Etanolo assoluto ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Etanolo

ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.

Formula: C₂H₅OH
Punto di ebollizione: 78,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay Min. 99,5 %
Assay (V/V) Min. 99,8 %
IR Spectrum Passes test
Indice di rifrazione (20°C) 1,36 - 1,362
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water (KF) Max. 0,2%
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0,001%
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 0,005%
Free alkali (as NH₃) Max. 0,0005%
Methanol (GC) Max. 0,1%
S-compounds (as S) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR