Stampa…

Acido salicilico ≥98%, TECHNICAL

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

Synonyms: Acido 2-idrossibenzoico, Acido o-idrossibenzoico

20659.295EA 70.9 EUR
20659.295
Acido salicilico ≥98%, TECHNICAL
Acido salicilico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
Peso molecolare: 138.12 g/mol
Punto di ebollizione: 336
Punto di fusione: 157…159 °C
Densità: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 157
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002439
CAS Number: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay Min. 98 %

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR