Stampa…
Acido salicilico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20655.292EA 73.1 EUR
20655.292
Acido salicilico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Acido salicilico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 157…159 °C
Densità: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002439
CAS Number: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Melting point 158 - 161 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %