Stampa…

EDTA sale bisodico diidrato ≥98%, TECHNICAL

Fornitore: VWR Chemicals

Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato

20296.291EA 179 EUR
20296.291 20296.360 20296.462
EDTA sale bisodico diidrato ≥98%, TECHNICAL
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR