Stampa…
Resazurina sale sodico, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
199303-1G 199303-25G 199303-5G
199303-1GEA 40.6 EUR
199303-1G 199303-25G 199303-5G
Resazurina sale sodico, Sigma-Aldrich®
Resazurina sale sodico
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005036
CAS Number: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa7d92ac93005222e575530afa8e86bd5a79064e&vid=fc1000dd6dc4e3b80d5d52e3a07862ccf7290ed3&prid=web&clid=SAPDAM