Stampa…
6-Hydroxynicotinic acid, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
19386-100MG
19386-100MGEA 33.31 EUR
19386-100MG
6-Hydroxynicotinic acid, Supelco®
6-Hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di fusione: 304…306 °C
MDL Number: MFCD00006277
CAS Number: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=050c70992a4ecf44c0c4c835d1b7ca7b192c8b34&vid=050c70992a4ecf44c0c4c835d1b7ca7b192c8b34&prid=web&clid=SAPDAM