Stampa…

Tetremetilammonio idrossido 25% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

191773BEA 114 EUR
191773B
Tetremetilammonio idrossido 25% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Tetremetilammonio idrossido
Formula: C₄H₁₃NO
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008280
CAS Number: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 24 - 26 %
Halide (as Cl) Max. 0.2 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR