Stampa…
Gruppi da vuoto per chimica
Fornitore: VACUUBRAND
710300 710302
181-1651EA 0 EUR
181-1651 181-0026
Gruppi da vuoto per chimica
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Modello PC 8/MV 10C
Grazie alla pompa a membrana per chimica a quattro stadi MV 10C (per le specifiche tecniche e la descrizione completa, vedere il numero di catalogo 181-0025), questo gruppo da vuoto ottiene un vuoto senza olio fino a 0,9 mbar. Trova impiego nelle applicazioni con requisiti elevati in termini di vuoto finale e capacità di pompaggio nei laboratori chimici, negli istituti tecnici universitari o nei piccoli stabilimenti produttivi, ad esempio per l'estrazione e il trasferimento di gas aggressivi, la distillazione, l'essiccazione a vuoto, ecc
  • Gruppo da vuoto pronto per il