Stampa…
Sistemi a vuoto serie chimica, MD 4C NT
Fornitore: VACUUBRAND
20736400 20736700 736701 20736800 736401 20736600 736702 736801 736402 20736445 22613972
181-1068EA 5730 EUR
181-1068 181-1071 181-1072 181-1073 181-1069 181-0489 181-0195 181-0167 VACU736402 181-0252 181-0483
Sistemi a vuoto serie chimica, MD 4C NT
Pompe Pompe da vuoto a membrana
Questi sistemi a vuoto serie chimica trovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni per la generazione del vuoto o il trasferimento di gas e vapori tra contenitori in laboratori di chimica e fisica, ad esempio come alternativa alle pompe a getto d'acqua e alle pompe rotative a olio. Struttura compatta, estrema silenziosità. Lunga durata, facile sostituzione di membrana e valvole. Vuoto senza olio.
  • Comprende pompe a membrana serie chimica con elevata resistenza chimica (le parti a contatto del liquido sono in composti di PTFE e analoghi)
  • Elevata capacità