Stampa…
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Fornitore: VWR Collection
181-0594EA 3660 EUR
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Pompe Pompe peristaltiche
Le varianti di pompe peristaltiche VWR® offrono una selezione di pompe dosatrici con diverse teste integrate nel corpo della pompa. Coprono un'ampia gamma di settori applicativi nei laboratori e nel settore industriale.
  • Le teste delle pompe sono di resistente plastica PPS, le teste mono o multicanale sono integrate nel corpo della pompa
  • Dosaggio preciso con rotazione destra-sinistra grazie al motore regolabile con precisione
  • Funzione di calibrazione
  • Funziona con motore DC senza spazzole, da 110 a 240 VDC, 50/60 Hz
  • La robustezza e la stabilità prevengono