Stampa…
VWR®, Pompa peristaltica, di alimentazione
Fornitore: VWR Collection
181-0590EA 2220 EUR
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR®, Pompa peristaltica, di alimentazione
Pompe Pompe peristaltiche
Le varianti della pompa peristaltica VWR® offrono una scelta di pompe d’alimentazione con diverse e sono integrate nello strumento sia in versione monocanale che multicanale. Le pompe coprono un ampio spettro di settori d’applicazione in laboratorio e nell' industria.
  • Le teste delle pompe sono realizzate in plastica PPS duratura, teste della pompa monocanale e multicanale integrate nell'alloggiamento della stessa
  • Alimentazione precisa con rotazione destra-sinistra grazie alla regolazione precisa del motore
  • Funzionamento con motore DC senza spazzole, 110 - 2