Stampa…
Supporto per bombole del gas
Fornitore: USBECK Laborgeräte
2070
159-9110EA 71.6 EUR
159-9110
Supporto per bombole del gas
Ganci da parete
Supporto per bombole del gas in alluminio rivestito, con cinghia di sicurezza e fibbie a scatto. Può essere facilmente fissato a banchi di lavoro, tavoli, ripiani o battenti fino a 70 mm di spessore.
  • Adatto per bombole da 10 l e più grandi
  • Fissaggio sicuro, facile da allentare