Stampa…

Cesio nitratoi ≥99.99% (metals basis)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

14440.06 14440.14 14440.22 14440.36
14440.06EA 35.3 EUR
14440.06 14440.14 14440.22 14440.36
Cesio nitratoi ≥99.99% (metals basis)
Cesio nitratoi

Purity: 99.99% CAS No.: 7789-18-6 Molecular Formula: CsNO3 Formula Weight: 194.91 Physical Form: Crystalline Density: 3.68 Refractive Index: 1.55 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 414° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,2015 UN No.: 1451 MDL No.: MFCD00010963

Formula: CsNO₃
Punto di ebollizione: Dec.
Punto di fusione: 414 °C
Densità: 3,68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010963
CAS Number: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2015

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR