Stampa…

Thallium standard solution, 10000 mg/L Tl in 5% acido nitrico (da Tl) Specpure® Standard monoelemento per ICP

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

14437.AD 14437.AE 14437.AP
14437.ADEA 76.6 EUR
14437.AD 14437.AE 14437.AP
Thallium standard solution, 10000 mg/L Tl in 5% acido nitrico (da Tl) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di tallio

Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063


Certificazioni: Tracciabile NIST

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00134063

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR