Stampa…

Samario soluzione standard, 10000 mg/L Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

14417.AE 14417.AD 14417.AP
14417.AEEA 144 EUR
14417.AE 14417.AD 14417.AP
Samario soluzione standard, 10000 mg/L Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di samario

Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233


Certificazioni: Tracciabile NIST

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00011233

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR