Stampa…

Oro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

14174.KG 14174.KJ
14174.KGEA 1013 EUR
14174.KG 14174.KJ
Oro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Oro

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.35-3.60g/slug, approx. weight - may differ Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436

Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR