Stampa…
Rodamina B, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
1389.0100EA 55.14 EUR
1389.0100
Rodamina B, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Rodamina B
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Punto di fusione: 199…201 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011931
CAS Number: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Visualizza i codici
Sensitivity as Indicator passes test
Solubility passes test