Stampa…

Stronzio 1000 mg/L Sr in 5% acido nitrico (da Sr(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

13874.AD 13874.AE 13874.AP
13874.ADEA 54.3 EUR
13874.AD 13874.AE 13874.AP
Stronzio 1000 mg/L Sr in 5% acido nitrico (da Sr(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di stronzio

Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060


Certificazioni: Tracciabile NIST

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00134060

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR