Stampa…

Vanadio 1000 mg/L V in 5% acido nitrico (da V₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

13850.AD 13850.AE 13850.AP
13850.ADEA 52.9 EUR
13850.AD 13850.AE 13850.AP
Vanadio 1000 mg/L V in 5% acido nitrico (da V₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di vanadio

Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453


Certificazioni: Tracciabile NIST

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00011453

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR