Stampa…
Armadi di sicurezza combinati, tipo 90, K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol.2-90
Fornitore: asecos
30333001 30334001 30335001 30336001
135-1763EA 5290 EUR
135-1763 135-1764 MSGA30335001 135-2584
Armadi di sicurezza combinati, tipo 90, K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol.2-90
Arredi Armadietti per la conservazione
Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 minutes), safe, durable, robust and convenient.
Two in one: storage of flammable liquids and aggressive chemicals in one cabinet.
  • Elementi di sicurezza montati esternamente al vano per una maggiore protezione contro la corrosione, facile da pulire
  • Sistema standard di arresto apertura anta (armadio con ante a soffietto), le ante si fermano in qualsiasi posizione (armadio con ante a battente) - rimozione o conservazione comoda e sicura dei contenitori
  • Ante bloccabili con serratura a