Stampa…
Cappe chimiche per manipolazione e pesatura di polveri, Serie NEG
Fornitore: CleanAir by Baker
NP0530460 NP0530260 NP0530360 NP0530560 NP0530660 NP0531260 NP0531360 NP0531460 NP0531560 NP0531660
135-1518EA 6344 EUR
135-1518 135-1516 135-1517 135-1519 135-1520 135-1521 135-1522 135-1523 135-1524 135-1525
Cappe chimiche per manipolazione e pesatura di polveri, Serie NEG
Cappe e involucri Cappe di estrazione
Queste cappe chimiche per manipolazione e pesatura di polveri vengono utilizzate nei luoghi in cui vengono rilasciate polveri dannose, ad esempio durante la pesatura. Le cappe garantiscono il massimo grado di protezione per l'utente e per l'ambiente. La struttura è realizzata in compensato a tenuta stagna, completamente ricoperta da una pellicola di plastica bianca e da un coperchio in vetro temperato.
  • Il prefiltro e il filtro principale HEPA sono efficienti e facili da sostituire
  • Funzionamento estremamente silenzioso
Certificazioni: Filtro HEPA: H14More Product Information