Stampa…
Cabine di sicurezza per microbiologia, Classe II, Tipi EF e EF/B
Fornitore: CleanAir by Baker
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Cabine di sicurezza per microbiologia, Classe II, Tipi EF e EF/B
Cappe e involucri Armadi di sicurezza per biologia
Le cabine di sicurezza microbiologica offrono la massima sicurezza per l'utente, il prodotto e l'ambiente. Ideali per applicazioni nel campo della biologia molecolare, biotecnologia, farmaceutico e ricerca medica.
  • La finestra può essere sigillata ermeticamente, operazione fondamentale per la disinfezione dei gas
  • Tutti i modelli sono caratterizzati da una superficie esterna con rivestimento epossidico e superficie interna in acciaio inox
  • Dal design pratico per la manutenzione, il filtro HEPA viene sostituito semplicemente rimuovendolo dal pannello frontale