Stampa…

Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

13493.14 13493.22 13493.36
13493.14EA 99.2 EUR
13493.14 13493.22 13493.36
Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Rubidium sulphate

Purity: 99% CAS No.: 7488-54-2 Molecular Formula: Rb2SO4 Formula Weight: 267.00 Physical Form: Crystalline Density: 3.613 Refractive Index: 1.513 Odour: Odourless Melting Point: 1050° MDL No.: MFCD00011190

Formula: O₄Rb₂S
Punto di ebollizione: 1708 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1050 °C
Densità: 3,613
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011190
CAS Number: 7488-54-2
EINECS: 231-301-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR