Stampa…
Tungsteno triossido ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tungsten (VI) oxide
13398.14 13398.22
13398.14EA 176 EUR
13398.14 13398.22
Tungsteno triossido ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Tungsteno triossido
Purity: 99.998% CAS No.: 1314-35-8 Molecular Formula: O3W Formula Weight: 231.85 Physical Form: Powder Density: 7.16 Melting Point: 1473° Merck Reference: 14,9817 MDL No.: MFCD00011466
Formula: O₃W
Punto di fusione: 1473 °C
Densità: 7,16
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011466
CAS Number: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 14,9817