Stampa…
Scopa a frange con manico, BetaMop™ II
Fornitore: Texwipe
TX7106
129-0220EA 241 EUR
129-0220
Scopa a frange con manico, BetaMop™ II
Spazzoloni
Scopa a frange in poliestere con forma tubolare per la pulizia dei pavimenti. Il supporto permette una rapida sostituzione.
  • Estremamente assorbente, scopa senza cuciture
  • Grazie alla contaminazione minima è l'ideale per la pulizia di pavimenti in ambienti critici
  • Per tutti i sistemi di secchi con strizzatore