Stampa…
VWR®, Kit di intervento di emergenza
Fornitore: VWR Chemicals
129-0199EA 681 EUR
129-0199
VWR®, Kit di intervento di emergenza
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Con dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere e occhiali di sicurezza
Con attrezzatura per la rimozione: paletta, spazzola e sacchetti. Il kit contiene:
  • 3× MERCK Chemizorb per l'assorbimento di sostanze organiche e soluzioni acquose (1.02051.0500)
  • MERCK Chemizorb per l'assorbimento degli alcali (compl. di un neutralizzante e un indicatore di pH) (1.01596.1000)
  • MERCK Chemizorb® per l'assorbimento degli acidi (1.02491.2500)
  • Coppia di guanti protettivi, misura 9 (112-1010)
  • Coppia di guanti protettivi, misura 7 (112-0946)
  • 2× maschere 4279 3M