Stampa…

Acido nitrico , 70% water, pure

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Nitric acid solution

124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 32.1 EUR
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Acido nitrico , 70% water, pure
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Peso molecolare: 63.01 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1.4 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR