Stampa…

Cloroetano 200 µg/ml in soluzione di metanolo

Fornitore: VWR Chemicals

123482MEA 41.1 EUR
123482M
Cloroetano 200 µg/ml in soluzione di metanolo
Standard Standard organici

Visualizza i codici

Specifiche

Descrizione Chloroethane
Environmentally Preferable
CAS No. 75-00-3
Formula C₂H₅Cl

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR