Stampa…

Argento solfato ≥99.999% (metals basis), Premion®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Disilver sulphate

12112.06 12112.14 12112.22
12112.06EA 44.7 EUR
12112.06 12112.14 12112.22
Argento solfato ≥99.999% (metals basis), Premion®
Argento solfato

Purity: 99.999% CAS No.: 10294-26-5 Molecular Formula: Ag2O4S Formula Weight: 311.80 Physical Form: Powder Density: 5.45 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 657° Boiling Point: 1085° dec. Merck Reference: 14,8529 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003407

Formula: Ag₂SO₄
Peso molecolare: 311.8 g/mol
Punto di ebollizione: 1085 °C (dec.)
Punto di fusione: 657 °C
Densità: 5.45
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003407
CAS Number: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR