Stampa…
Raccoglitore di mercurio
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F362500000
121-0200EA 77.4 EUR
121-0200
Raccoglitore di mercurio
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Raccoglitore per pulire il mercurio versato. Le sferette di mercurio vengono assorbite dal cuscinetto in materiale espanso.
  • Risolve in modo sicuro ed efficace le perdite di mercurio
  • Conservazione sicura in contenitore a tenuta d'aria
  • Una maglia interna separa il mercurio dal materiale espanso per consentirne l'immediato riutilizzo