Stampa…

Nichel ≥99.994% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

12045.FY 12045.HL
12045.FYEA 516 EUR
12045.FY 12045.HL
Nichel ≥99.994% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Nichel

Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formula: Ni
Punto di ebollizione: 3007 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1453 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR