Stampa…

Adenina, Millipore®

Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo

1152-10 1152-100 1152-25
1152-10EA 141 EUR
1152-10 1152-100 1152-25
Adenina, Millipore®
Adenina
Formula: C₅H₅N₅
Densità: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041790
CAS Number: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR