Stampa…
Tappetini permanenti per camere bianche, B'Mat
Fornitore: VWR Collection
115-1832EA 0 EUR
115-1832 115-1831 115-1807 115-1833 115-1834 115-1835 115-1836 115-1808 115-1801 115-1802 115-1837 115-1838 115-1839 115-1840 115-1842 115-1841 115-1847 BASABMAT080X120CM BASABMAT100X100CM BASABMAT120X250CM BASABMAT090X250CM BASABMAT090X300CM BASABMAT040X120CM BASABMAT120X135CM BASABMAT120X180CM BASABMAT120X210CM BASABMAT085X140CM BASABMAT080X150CM BASABMAT080X170CM BASABMAT100X230CM BASABMAT130X400CM BASABMAT230X250CM
Tappetini permanenti per camere bianche, B'Mat
Tappetini Tappetini permanenti per pavimenti
I tappetini permanenti vengono installati nelle camere bianche per fornire il massimo livello di pulizia. La durata dei tappetini dipende soprattutto dal volume e dal grado di pulizia dei piedi e delle ruote. Per questi tappetini non è possibile utilizzare in alcun caso detergenti a base di solventi poiché ne comprometterebbero sia la funzione che l'aspetto. Per evitare i rischi di scivolamento è inoltre importante che i tappetini e il pavimento siano completamente asciutti.
  • Polimero speciale (batteriostatico, ESD, anti-degassamento)
  • Attira e trattiene