Stampa…
Panni per camere bianche, B'Wipes, serie 4000
Fornitore: VWR Collection
115-1827EA 53.6 EUR
115-1827 115-1828
Panni per camere bianche, B'Wipes, serie 4000
Panni Panni per camera bianca Secco
Panno in poliestere con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
  • Panno in poliestere a un velo, con bordi sigillati (150 g/m²)
  • Sottoposto a lavaggio e con bordi sigillati, per garantire un grado di igiene eccellente
  • Buona resistenza meccanica e capacità di assorbimento
  • Ideale per la pulizia e la sanificazione delle superfici in ambienti critici