Stampa…
Panni di carta, sterili, cleanroom, SterileWipe™ AS 10
Fornitore: Texwipe
TX3215S
115-1283EA 335 EUR
115-1283
Panni di carta, sterili, cleanroom, SterileWipe™ AS 10
Panni Panni per camera bianca Sterili
SterileWipe™ AS 10 è un panno con struttura a doppia trama a due strati in poliestere a filamento continuo al 100% che garantisce elevato potere assorbente, i bordi sigillati evitano il rilascio di particelle e fibre.
  • Rilascio estremamente ridotto di particelle e fibre
  • L'ampia misura del panno e l'elevata capacità di assorbimento di liquidi semplificano l'applicazione di grandi volumi di soluzioni detergenti e disinfettanti
  • Resistente all'esposizione a soluzioni detergenti e disinfettanti comuni, compresi gli sbiancanti, i fenoli e i composti ammoniaci