Stampa…
Tappetini antiaffaticamento per camere bianche, Ergomat® Hygiene
Fornitore: ERGOMAT
EH0304-RED EH0220-RED EH0220-GRN EH0304-BLU EH0220-GRA EH0304-GRN EH0209-GRN EH0306-BLU EH0306-GRA EH0306-GRN EH0306-RED EH0320-BLU EH0320-GRA EH0304-GRA EH0209-RED EH0406-BLU EH0209-GRA EH0209-BLU EH0206-RED EH0206-GRN EH0206-GRA EH0206-BLU EH0203-RED EH0203-GRN EH0203-GRA EH0203-BLU EH0220-BLU EH0320-GRN EH0320-RED EH0420-GRN EH0420-RED EH0420-GRA EH0420-BLU EH0412-RED EH0412-GRN EH0412-GRA EH0412-BLU EH0406-RED EH0406-GRN EH0406-GRA EH-RED0409 EH-GRE0204 EH0404-BLU EH0404-GRN EH0409-BLU EH0409-GRN EH0309-GRN EH0312-BLU EH0312-GRN EH0309-BLU EH0303-BLU EH0303-GRN EH0204-BLU EH0204-GRN EH0212-BLU EH0212-GRN EH-RED0404 EH-RED0312 EH-GRE0312 EH-GRE0309 EH-GRE0404 EH-GRE0409 EH-GRE0212 EH-GRE0303 EH-RED0212 EH-RED0309 EH-RED0303 EH-RED0204
115-0839EA 357 EUR
115-0839 115-0838 115-0848 115-0859 115-0828 115-0849 115-0847 115-0860 115-0830 115-0850 115-0840 115-0861 115-0831 115-0829 115-0837 115-0862 115-0827 115-0857 115-0836 115-0846 115-0826 115-0856 115-0835 115-0845 115-0825 115-0855 115-0858 115-0851 115-0841 115-0854 115-0844 115-0834 115-0864 115-0843 115-0853 115-0833 115-0863 115-0842 115-0852 115-0832 115-1933 115-1920 115-1916 115-1917 115-1918 115-1919 115-1913 115-1914 115-1915 115-1912 115-1910 115-1911 115-1906 115-1907 115-1908 115-1909 115-1932 115-1931 115-1924 115-1923 115-1925 115-1926 115-1921 115-1922 115-1928 115-1930 115-1929 115-1927
Tappetini antiaffaticamento per camere bianche, Ergomat® Hygiene
Tappetini Tappetini antifatica
Il tappetino Ergomat® Hygiene è realizzato in gomma nitrilica pura ed è progettato per garantire un maggior comfort e ridurre il rischio di inciampare, eventuali dolori al corpo, i problemi legati alla qualità e il rischio di infortuni sul lavoro. Ideale per le aree in cui la resistenza al calore, agli oli e alle sostanze petrolchimiche è un fattore fondamentale.
  • Lato superiore con coni
  • Autoclavabili (solo 610×915 mm) a 100 °C per un massimo di 5 minuti
  • I lavaggi frequenti o l'esposizione alle sostanze chimiche non compromettono lo stato del tappetino; non