Stampa…
Panni, sterili, SterileWipe® LP
Fornitore: Texwipe
TX3211
115-0470EA 802 EUR
115-0470
Panni, sterili, SterileWipe® LP
Panni Panni per camera bianca Sterili
Appropriati per l'utilizzo in ambienti asettici dei settori farmaceutico, dei dispositivi medicali, biomedico e biotecnologico. Realizzati al 100% in tessuto di poliestere a filamento continuo e consigliati per l'utilizzo quando i bassi livelli di particolato sono la caratteristica più importante.
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quaternary ammonium compounds
  • Sterilised by gamma radiation to a 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) in accordance with AAMI guidelines
  • Expiry-dated and supplied