Stampa…

Argento ≥99.9% (metals basis), in polvere APS 4-7 µm

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

11402.09 11402.18 11402.30
11402.09EA 77.5 EUR
11402.09 11402.18 11402.30
Argento ≥99.9% (metals basis), in polvere APS 4-7 µm
Argento

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.1-0.4m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397

Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 961,9 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR