Stampa…
Stivaletti antinfortunistici per scariche ESD, con lacci, Renzo Mid
Fornitore: ELTEN
765841/36 765841/37 765841/38 765841/39 765841/40 765841/41 765841/42 765841/43 765841/44 765841/45 765841/46 765841/47 765841/48 765841/49 765841/50
114-7241EA 68.9 EUR
114-7241 114-7294 114-7295 114-7296 114-7297 114-7298 114-7299 114-7300 114-7301 114-7302 114-7303 114-7304 114-7305 114-7306 114-7307
Stivaletti antinfortunistici per scariche ESD, con lacci, Renzo Mid
Scarpe e stivali
Scarpe protettive ESD di lunga durata in pelle di vitello resistente e traspirante, linguetta interamente imbottita e suola in PU/PU ad alta densità (safety-grip) (3,5 mm) con eccellenti proprietà antiscivolo e autopulenti.
  • Fodera in tessuto per una ventilazione naturale
  • Suola con inserto felpato sull'intera lunghezza (ESD Pro) nera
  • La suola accompagna il movimento del piede, per una maggiore stabilità e un minor affaticamento
  • Cuciture e lacci resistenti al calore
  • Copripuntale in PU per proteggere la tomaia in pelle
  • Soletta intermedia in acciaio